Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Fiberlite™ F14-6 x 250y
Code produit. p-4527807
Click to view available options
Capacité:
Tube Oak Ridge de 100 ml
Tube Vacutainer 3 ml
Tube Vacutainer de 10 ml
Tube conique 15 ml
Tubes Oak Ridge de 16 ml
Tubes Oak Ridge de 30 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15332167
Marque: Thermo Scientific™ 0101072
Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angle fixe grâce aux adaptateurs Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y, qui prennent en charge différents tubes coniques.
Ajoutez de la polyvalence à votre rotor à angles fixes grâce aux adaptateurs Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y qui prennent en charge les tubes Ridge™, Vacutainer™ et coniques.
Les adaptateurs maintiennent les tubes Oak Ridge™, Vacutainer™ et coniques et varient en fonction de leur capacité.
Informations de commande :
Commandez séparément le joint torique à couvercle (022062034), le kit de recyclage du joint torique (021062038), l’ensemble de couvercles (099062034) et le rotor Fiberlite F14-6x250y (78500). Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor Tube Adapter
Capacité Tubes Oak Ridge de 30 ml
Récipients par adaptateur 2