Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes Fiberlite™ F15-8 x 50cy
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4527976
Click to view available options
Vitesse max.:
14 500 tr/min
FCR max.:
24,446 ×g
À utiliser avec (équipement):
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 et SL 40F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10185704
Marque: Thermo Scientific™ 75003663
Culottez vos échantillons fractionnaires avec RCF élevé à l’aide de ce rotor à angle fixe.
Culottez vos échantillons fractionnaires avec une FCR élevée grâce au rotor angulaire fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy.
Caractéristiques :
Rotor Fiberlite :
  • Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
  • Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
  • Rotor garanti 15 ans
Informations de commande :
Les adaptateurs sont vendus séparément. Le kit de remplacement pour joint torique (021-085-077) est également disponible. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Flacons et tubes Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3 et Thermo Scientific Nalgene™
Recommandé dans les cas suivants :
Pelletisation des cellules, des bactéries, des fractions subcellulaires et de petites quantités d’acides nucléiques et de virus
Remarque :
†Les performances peuvent varier selon le modèle de centrifugeuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angles fixes Fiberlite F15-8 x 50cy pour centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 50 ml
FCR max. 24,446 ×g
Vitesse max. 14 500 tr/min
Rayon (métrique) 104 mm
Facteur K 1381
Longueur max. du tube 121 mm
Diamètre max. du tube 30 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 et SL 40F
Angle 25°
Biocontainment Oui
Concept écologique Faible consommation d’énergie, moins de déchets