Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Fiberlite™
Code produit. 10556434
Click to view available options
:
Adaptateur pour tubes coniques de 15 ml
Code produit. 10556434
Marque: Thermo Scientific™ 75100378
Adaptateur pour rotor de centrifugeuse
Intégrez les adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ avec les rotors Fiberlite F13-14x50c et F15-8x50c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Conique
Capacité 15 ml
Description Adaptateur pour tubes coniques de 15 ml
Dimension du tube 15 ml