Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,078 g/ml
Code produit. p-3753318 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11743219
Marque: Cytiva 17544202
Edge
Pour préparer la centrifugation en gradient de densité de cellules mononucléaires du sang périphérique, de la moelle osseuse et du sang ombilical. La gamme Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM se compose de milieux de gradient de densité stériles prêts à l’emploi fabriqués selon un système de gestion de la qualité.
  • Fabriqués conformément à une gestion de la qualité certifiée ISO13485:2003
  • Stériles et prêts à l’emploi ; stables pendant au moins 3 années dans des conditions de stockage correctes
  • Faibles niveaux d’endotoxines (<0,12 UE/ml) fixées et testées
  • Ficoll-Paque PREMIUM
  • Optimisé pour l’isolement de cellules mononucléaires du sang périphérique humain, de la moelle osseuse et du sang ombilical.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
  • Peut être utilisé pour isoler un large éventail de cellules mononucléaires humaines, y compris celles d’une densité plus élevée et pour séparer les cellules sanguines des souris ou des rats.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
  • Peut être utilisé lors de l’isolement de cellules mononucléaires humaines à faible densité (p. ex., cellules stromales mésenchymateuses ou monocytes).
Informations sur la commande
Le dossier d’assistance réglementaire (RSF, Regulatory Support File) est disponible pour Ficoll-Paque PREMIUM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 6 x 100 mL
Contenu et stockage 4 à 30°C
À utiliser avec (application) Optimisé pour l’isolement de cellules mononucléaires du sang périphérique humain, de la moelle osseuse et du sang ombilical.
Niveau d’endotoxines lt; 0,12 UE/mL
Osmolalité 288-310 mOsm/kg
Couleur Incolore à légèrement jaune
Type de produit Milieu de centrifugation
dimDensity 1,078 g/ml
Stérilité Stérile
Forme Liquide