missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FICZ, MedChemExpress

Code produit. 16451397
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16451397

Marque: Medchem Express HY12451

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.

FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.

Spécification

Nom chimique ou matériau FICZ
Forme physique Solid
CAS 172922-91-7
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H12N2O
Synonyme 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=CC1=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=CC4=C1NC5=C4C=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 284.31
Poids de la formule 284.31
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis