Learn More
FICZ, MedChemExpress
Code produit. 16453306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16453306
Marque: Medchem Express HY12451
MedChemExpress FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.
FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.
Spécification
Nom chimique ou matériau FICZ
Forme physique Solid
CAS 172922-91-7
Couleur Jaune
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H12N2O
Synonyme 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=CC1=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=CC4=C1NC5=C4C=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 284.31
Poids de la formule 284.31
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.