missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fidaxomicin, MedChemExpress

Code produit. 16407386
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16407386

Marque: Medchem Express HY17580

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.

Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.

Spécification

Nom chimique ou matériau Fidaxomicin
CAS 873857-62-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C52H74Cl2O18
Quantité 100 mg
Synonyme OPT-80 PAR-101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (31.19 mM)
SMILES O=C(C(C(O)=C(Cl)C(O)=C1Cl)=C1CC)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OC/C(C(O[C@](C/C=C3C)([H])[C@H](O)C)=O)=C\C=C\C[C@@H](/C(C)=C\[C@H](CC)[C@@H](O[C@@](OC(C)(C)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H]4O)([H])[C@H]4O)\C(C)=C/3)O)C)[C@@H]([C@@H]2OC)O
Poids moléculaire (g/mol) 1058.04
Poids de la formule 1058.04
Pourcentage de pureté 96.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis