Description
Le kit de terrain NanoPhotometer™ est votre laboratoire de sélection mobile. Avec une durée de batterie jusqu’à 8 heures, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter d’une prise de courant. La mallette à roulette NanoPhotometer™ pratique est spécialement conçue pour s’adapter aux bacs verticaux de la plupart des grandes compagnies aériennes. Pour se conformer aux exigences de la TSA, la mallette peut être équipée d’un verrou TSA pour un transport aérien sûr.
- Dimensions extérieures 480 x 380 x 240 mm
- Dimensions intérieures 460 x 360 x 210 mm
- Poids de 5,5 kg
- Hauteur totale lorsque la poignée est complètement déployée 1040 mm
- Inserts en mousse réticulée montée sur mesure, type : PLZ LD 45
Spécification
Spécification
| Description | Dimensions extérieures - 480 x 380 x 240 mm, dimensions intérieures - 460 x 360 x 210 mm |
| Type | Kit de terrain pour le NanoPhotomètre |
| À utiliser avec (application) | Spectroscopie partout (jusqu’à 8 heures de batterie) |
| Capacité | Pipette, récipients pour échantillons et tampons, accessoires et documentation |
Usage exclusivement réservé à la recherche