Learn More
Buerkle™ Pelle de remplissage pour l’industrie
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
310 mm
355 mm
Largeur (métrique):
110 mm
138 mm
167 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Antistatique
- Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
- Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Type de produit | Pelle de remplissage |
| À utiliser avec (application) | Pour l’industrie |
| Largeur (métrique) | 110 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 250 mm |