Learn More
BRAND™ Vannes de remplissage et outils de montage de vannes pour distributeurs adaptables sur flacons
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette™ S ou S organique ≤10 ml
Dispensette™ S/S Organique ≥ 25 ml
Type de produit:
Valve de remplissage
Comprend:
Valve de remplissage
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les vannes de remplissage pour les distributeurs Dispensette™III, Organic, TA et Seripettor™ Pro sont fournies avec une rondelle d’étanchéité. La rondelle d’étanchéité n’est plus nécessaire grâce à la conception revisitée du distributeur adaptable sur flacons Dispensette™ série S.
- La vanne de remplissage avec buse en forme d’olive est recommandée pour les instruments adaptables sur flacons Dispensette™III et Organic qui sont souvent autoclavés.
- Le kit de vannes Seripettor™ comprend des vannes de remplissage et de décharge pour l’instrument.
- L’outil de montage / étalonnage est utilisé pour l’étalonnage des modèles de distributeurs analogiques réglables Dispensette™ ainsi que pour le retrait des vannes à des fins de nettoyage de routine ou de remplacement.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Valve de remplissage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Translucide / Blanc |
| Matériau | ETFE, Verre borosilicaté, Céramique |
| À utiliser avec (équipement) | Dispensette™ S ou S organique ≤10 ml |
| Comprend | Valve de remplissage |
| Stérilité | Non stérile |