Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 80 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
128.00€ - 418.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 5/boîte |
Épaisseur (métrique) | 6,0 ± 1,4 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 80 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16852796
|
ROBU VitraPOR™
15802 |
2 |
128.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892796
|
ROBU VitraPOR™
15809 |
00 |
128.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16872796
|
ROBU VitraPOR™
15804 |
4 |
167.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16882796
|
ROBU VitraPOR™
15805 |
5 |
418.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16842796
|
ROBU VitraPOR™
15801 |
1 μm, 1 |
128.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16862796
|
ROBU VitraPOR™
15803 |
3 |
128.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802806
|
ROBU VitraPOR™
1580F |
Fine |
201.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
5/boîte | |
80 mm |
Non stérile | |
6,0 ± 1,4 mm |