Learn More
Robu™ Disques filtrants
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
80 mm
Hauteur (métrique):
3,5 mm (tolérance : ±0,8 mm)
6 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Product Type: Filter Disc
- Porosity: Grade 0
- Pore Size: 160-250 μm
- Standard: ISO 4793-80
- For Use With (Application): Filtration
Spécification
Spécification
| Description | Standard: ISO 4793-80 |
| Porosité | 160 à 250 μm |
| À utiliser avec (application) | Filtration |
| Qualité | Grade 0 |
| Type | Disque de filtre |
| Hauteur (impériale) | 0.14 in. (tolerance: ±0.03 in.) |
| Hauteur (métrique) | 3,5 mm (tolérance : ±0,8 mm) |
| Diamètre (impériale) | 1,2 in |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |