missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veolia Water System PANNEAU DE FILTRATION 2 CARTERS Préfiltration 5 μm avec traitement sur charbon

Robust and reliable pre-filtration 5 μm with treatment on charcoal filtration panels.

Marque:  Veolia Water System PRFISI0009

Code produit. 11930437

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • X1000 flat peelable steripouch code P12 200 X 279MM conforms to BS6871 (pack of 1000)
  • Filtration panel 2 carters prefiltration 5 μm with carbon treatment
  • Panel of filtration 2 carters
  • Prefiltration 5 μm with treatment on charcoal
  • Dispensing quantity: 1000 pieces
  • Net weight: 0.20000kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis