Learn More
Kartell™ Dessiccateurs de filtration et à vide
BIOPHARMA
Code produit. p-8007238
Click to view available options
Volume (métrique):
2,15 L
4,35 L
9,2 L
Hauteur (métrique):
190 mm
230 mm
300 mm
Hauteur (métrique) intérieure:
135 mm
175 mm
225 mm
Diamètre (métrique) externe:
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10365821
Marque: Kartell™ 0055000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peuvent être évacués à 1 bar, avec une perte ne dépassant pas 0,03 mbar en 24 heures. Les dessiccateurs de filtration et à vide Kartell™ sont résistants à l’implosion.
  • Le couvercle en polycarbonate transparent est intégré dans un joint torique en néoprène fixé dans la bride de la base en polypropylène
  • Vide initial établi avec un peu de graisse étalée sur le joint torique
  • Bac amovible pour le maintien d’un agent de séchage
  • Comprend l’ensemble robinet casse-vide / clapet anti-retour
  • Le bouchon spécialement rainuré dans l’assemblage permet à l’air, si nécessaire, de rentrer très lentement pour éviter de perturber le contenu
Spécification
Matériau PP, PC
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 2,15 L
Hauteur (métrique) 190 mm
Hauteur (métrique) intérieure 135 mm
Diamètre (métrique) externe 150 mm