Learn More
Hamilton™ Électrode Filtrode
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Précision (mV) | 0 ± 20 mV |
| Types de connecteurs | Connecteur électrique S7 |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type | Électrode Filtrode |
| À utiliser avec (application) | Utilisez cette électrode pour vos applications les plus difficiles. |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 60°C |