Learn More
Schneider Gerd™ Forceps de laboratoire à pointe émoussée précise
Code produit. 10440914
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
145 mm
Type de pointe:
Fine et émoussée ; courbée
Fine, émoussée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10440914
Marque: Schneider Gerd™ 8113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces forceps pour une variété d’applications. Les forceps de laboratoire à pointe fine et émoussée Schneider Gerd™ sont rainurés pour une préhension optimale.
  • Forceps de laboratoire à pointe émoussée précise
  • Idéal pour les applications de dissection et de laboratoire générales
Spécification
Type de pointe Fine, émoussée
Longueur (métrique) 145 mm
Type de produit Forceps
Quantité (nbre par cas) À l’unité
Type Forceps, laboratoire