Learn More
Schneider Gerd™ Forceps de laboratoire à pointe émoussée précise
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
145 mm
Type de pointe:
Fine et émoussée ; courbée
Fine, émoussée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Forceps de laboratoire à pointe émoussée précise
- Idéal pour les applications de dissection et de laboratoire générales
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Fine et émoussée ; courbée |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | À l’unité |
| Type | Forceps, laboratoire |