Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White C Fold Hand Towels
Code produit. 30130271
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
2430 pièces
Code produit. Couleur unitSize
30130271 Blanc 2430 pièces
1 options
Code produit. 30130271
Marque: Polyco Healthline PHTC2
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
The Fine Touch 2 ply C hand towel are made from quality material with an embossed finish, offering a durable and soft experience and self presenting to avoid waste.
  • C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Embossed finish ensuring softness and great comfort
  • 2 ply
Spécification
Type de produit Hand Towel
Longueur (impériale) 12.20 in.
Longueur (métrique) 310 mm
Largeur (impériale) 8.54 in.
Largeur (métrique) 217 mm
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Épaisseur 2-ply