Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Mini Jumbo Toilet Roll, 76 mm Core
Description
- 76 mm solid core to allow compatibility with most dispensers
- Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
- Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
- 2ply
toilet paper, cleaning, hygiene, janitorial
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier toilette |
| Longueur (impériale) | 3.54 in. |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Largeur (impériale) | 334.64 ft. |
| Largeur (métrique) | 150 m |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 2-ply |