Learn More
Fingolimod hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16451219
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
1 g
5 g
Code produit. 16451219
Marque: Medchem Express HY12005
MedChemExpress Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.
Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fingolimod hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 162359-56-0
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H34ClNO2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme FTY720
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.76 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(N)(CO)CCC1=CC=C(C=C1)CCCCCCCC.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 343.93
Poids de la formule 343.93
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.