Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes à volume réglable Finnpipette™ F1
Description
Simplifiez le réglage du volume grâce aux pipettes à volume réglable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 qui comprennent un mécanisme de réglage et verrouillage facile disposant d’un repose-doigt orientable et d’un système d’éjection des cônes sans effort breveté. Un traitement antimicrobien protège la pipette de toute contamination.
- Ions argent (Ag) qui créent une surface inhibant le développement de bactéries, microbes et moisissures
- Bouton de réglage du volume verrouillable qui permet un réglage facile du volume
- Bouton poussoir en rotation libre en l’absence de verrouillage
- Repose-doigt orientable qui peut être ajusté à 120° pour optimiser la position de pipetage
- Pipetage régulier et sans à-coups qui permet d’obtenir de meilleurs résultats lors de longues périodes de pipetage
- Piston “Super blow-out” pour les volumes inférieurs à 50 µl assurant une distribution parfaite des micro-volumes
- Éjecteur de cônes à commande assistée exclusif qui minimise la force nécessaire à l’éjection des cônes
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Flex 200, 300, 250 univ., 200 long |
| Description | Pipette à volume réglable F1 |
| Couleur | Bouton turquoise |
| À utiliser avec | Flex 200, 300, 250 Universal, 200 Extended |
| Modèle | Finnpipette F1 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Finnpipette™ F1 |
| Type | Pipette à volume variable |
| Volume (métrique) | 5 à 50 μl |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.