Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes à volume réglable Finnpipette™ F1
Code produit. 11887391
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 5 ml
0.5 à 5μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Bleu
Bouton turquoise
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11887391
Marque: Thermo Scientific™ 4641070
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Simplifiez le réglage du volume grâce au mécanisme de réglage et verrouillage facile, l’une des nombreuses caractéristiques pratiques de cette pipette ergonomique.
Simplifiez le réglage du volume grâce aux pipettes à volume réglable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 qui comprennent un mécanisme de réglage et verrouillage facile disposant d’un repose-doigt orientable et d’un système d’éjection des cônes sans effort breveté. Un traitement antimicrobien protège la pipette de toute contamination.
Micropipette Finnpipette F1
• Traitement anti-microbien
• Repose-doigt orientable
• Système verrouillable de réglage du volume
• Nouveau mécanisme de réglage du volume (AVG)
• Protection anti-microbienne
• Poignée et bouton poussoir traités aux ions argent
• Protection active contre les contaminations par effets aérosols et par contact
• Partie basse autoclavable
• Système AVG (Advanced Volume Gear)
• Améliore justesse, répétabilité et durée de vie de la micropipette
• Système isolé (pas d'influence de la chaleur de la main)
• Système verrouillable de réglage du volume
• Bouton poussoir avec couronne magnétique pour régler et verrouiller le volume
• Repose-doigt ergonomique orientable à 120°
• Accroît la tenue de la micropipette et réduit la fatigue
• Système breveté Super blow-out
• Piston secondaire télescopique soufflant un volume d'air additionnel, augmente la précision des microvolumes jusqu'à 50μL
• Ejecteur de pointe à commande assistée
• Réduit de 50% la pression nécessaire pour éjecter la pointe, limite les projections de liquide
• Aucune pièce métallique
• Large affichage Ergovisio
• Chiffres noirs sur fond blanc
• Fenêtre d'identification
• Située près de l'affichage du volume
• Etiquettes livrées en standard: radioactivité, biohazard, toxique et neutre
• Code couleur
• Identification de la gamme de volume d'un coup d'oeil
• Inclus avec joint, clé de calibrage, outil de maintenance, graisse silicone, certificat de calibrage sur 2 volumes et support adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision +/- 3 à 0.8 %, 1 à 0.2 %
Pointes compatibles Finntip Flex 200, 250 universel, 300, 200 long
Description Pipette à volume réglable F1
Couleur Jaune
À utiliser avec FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 300, 200 Extended
Modèle Finnpipette F1
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Finnpipette™ F1
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 10 à 100 μl
Incréments 0,2 μl
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.