Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal électroniques Finnpipette™ Novus
GREENER_CHOICE
Code produit. 11756914
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Bleu
Bouton turquoise
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Vert
Pointes compatibles:
Finntip : 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro
Finntip : 1000, 1000 Ext., Flex 1000
Finntip : 10ml, Flex 10ml Ext.
Finntip : 250 Univ, 200 Ext.
Finntip : 300, Flex 300
Finntip : 50
Finntip : 5ml
Finntip : Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11756914
Marque: Thermo Scientific™ 46200300
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un confort accru pour la plupart des applications de pipetage grâce à ces pipettes électroniques simples à utiliser.
Bénéficiez d’ergonomie et de performances améliorées dans les applications de pipetage standard grâce aux pipettes monocanal électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. L’interface utilisateur affiche simplement toutes les opérations de pipetage et l’action de pipetage déclenchée par l’index évite les microtraumatismes répétés (MTR). Simplicité, confort et fonctionnalité — La pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie au laboratoire.
Caractéristiques
  • Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
  • Interface utilisateur multilingue
  • 10 fonctions de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
  • 9 vitesses d’aspiration/distribution
  • Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
  • Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
  • Large plage de volumes allant de 0,5 à 10 000 μl et codage couleur pour une meilleure reconnaissance
  • Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
  • Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
  • Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
Conception ergonomique
  • Construction extrêmement légère
  • Pipetage à commande par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
  • Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
  • Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Compatibles avec :
Conviennent parfaitement aux pointes de pipettes Thermo Scientific Finntip™ Flex ou Finntip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 3,0 % à ± 0,8, 2,5 à 0,3 %
Pointes compatibles Finntip : 250 Univ, 200 Ext.
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
À utiliser avec FinnTip™ : 250 Universal, 200 Extended
Modèle Novus
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Finnpipette™ Novus
Programmabilité Oui
Stérilité Stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 5 à 50 μl
Gamme fonctionnelle 2,5 à 50μl
Incréments 0,1 μl
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.