Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Marque:  Thermo Scientific™ 2209490
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11488419
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Portoir F-Stand pour Finnpipette
  • Accueille six pipettes
  • Structure robuste à barres transversales avec fente pour chaque pipette pour un stockage en toute sécurité
  • Convient aux modèles monocanal et multicanaux
Portoir pour pipette multicanaux Finnpipette
  • Portoir multi-positions
  • Peut accueillir toutes les pipettes multicanaux Finnpipette
  • Pipette pouvant être rangée en position verticale ou horizontale
  • Faible encombrement
Portoir carrousel pour Finnpipette
  • Rotatif, portable
  • Couvercle transparent qui protège les pipettes contre toute contamination
  • Livrés avec trois adaptateurs pour pipettes électroniques Finnpipette Novus et cinq adaptateurs pour pipettes manuelles Finnpipette
Portoir pour Finnpipette Novus
  • Pour faciliter le rangement des pipettes électroniques Finnpipette Novus
  • Accueille aisément les modèles monocanal et multicanaux de Finnpipette Novus
Spécification
Spécification
Carousel Stand Adapter
White
1
Adaptateur Finnpipette Novus pour portoir carrousel
1
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.