Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11738184
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Code couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Turquoise
Conditionnement:
10 x 96 / rack
1000 / sachet
1536 pointes
1632 pointes
1920 pointes
20 x 96 pointes
2016 cônes
960 pointes
Fit for Purpose:
Non stérile
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Stériles et prêtes pour PCR
Conditionnement:
1 kit
1000 pièces
1536 pièces
1920 pièces
960 pièces
Code produit. 11738184
Marque: Thermo Scientific™ 94060510
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude.
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
  • Excellentes pour le pipetage monocanal et multicanaux
  • Disponibles en six plages de volume : 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl et 10 ml
  • Les pointes stériles sont fournies sur racks de 10 × 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiées exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
  • Gain d’espace avec les recharges
Pointes plus souples
  • La pointe souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant ainsi considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR)
  • Elle garantit également une meilleure étanchéité avec le module pipeteur, garantissant plus d’exactitude et de précision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip Flex 300, sans filtre, non stérile, rack
Volume (métrique) 300 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Orange
Modèle Finntip Flex 300
Longueur (impériale) 2,42 in
Longueur (métrique) 6,15 cm
Format Rack
Conditionnement 960 pointes
Code couleur Orange
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip Flex
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.