Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11892703
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Code couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Turquoise
Conditionnement:
10 x 96 / rack
1000 / sachet
1536 pointes
1632 pointes
1920 pointes
20 x 96 pointes
2016 cônes
960 pointes
Fit for Purpose:
Non stérile
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Stériles et prêtes pour PCR
Conditionnement:
1 kit
1000 pièces
1536 pièces
1920 pièces
960 pièces
Code produit. 11892703
Marque: Thermo Scientific™ 94060713
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude.
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Bénéfices
  • Excellents pour le pipetage monocanal et multicanaux
  • Disponibles dans 6 plages volumiques : 0,2 à 10 μl, 1 à 200 μl, 5 à 300 μl, 100 à 1 000 μl, 50 à 1 200 μl et 10 ml
  • Pointes stériles fournies sur portoirs de 10 x 96 stérilisés, scellées sous vide et certifiées sans ADN, DNase, RNase ni endotoxines.
  • Gain de place grâce aux recharges
Pointes plus souples
  • Pointes souples qui réduisent les efforts requis pour la prise et l’éjection des pointes, diminuant ainsi considérablement les risques de microtraumatismes répétés (MTR)
  • Garantie également d’une meilleure étanchéité avec le module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip Flex 1000, sans filtre, stérile, rack
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Bleu
Modèle Finntip Flex 1000
Longueur (impériale) 3,4 in
Longueur (métrique) 8,7 cm
Format Rack
Conditionnement 960 pointes
Code couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip Flex
Fit for Purpose Stérile et prêts pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.