Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11702514
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Non stérile
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Stériles et prêtes pour PCR
Couleur:
Bleu
Orange
Rose
Rouge
Transparent
Turquoise
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
10000 pièces
120 pièces
1920 pièces
200 pièces
20000 pièces
2688 PCS
270 pièces
3000 pièces
3840 pièces
40 pièces
500 pièces
75 pièces
960 pièces
Code produit. 11702514
Marque: Thermo Scientific™ 9400303
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un pipetage précis. La conception des pointes de pipette spécifiques Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 10 stérile, Non-avec filtre, Stérile, Rack
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Rose
Modèle Finntip 10 stérile
Longueur (impériale) 1,2 in
Longueur (métrique) 3,2 cm
Format Rack
Code couleur Rose
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette 10
Gamme de produits FinnTip
Fit for Purpose Stérile et prêts pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt