Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
- Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
- Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
- Disponibles stériles ou non stériles
- Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
- Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
- Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
Spécification
Spécification
| Description | Finntip 5 ml, 0.5-5 ml, 14.7 cm, vert |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Vert |
| Modèle | Finntip 5 ml |
| Longueur (impériale) | 5,8 po |
| Longueur (métrique) | 14.7 cm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Format | En vrac |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.