Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette universelles sans filtre Finntip™
Description
Assurez un pipetage exact et précis grâce à ces pointes de pipettes sans filtre, conçues à l’aide de nos connaissances de la manipulation des liquides, avec des surfaces hydrophobes uniformément lisses qui empêchent la rétention de liquides.
Assurez un pipetage fiable et précis grâce aux pointes de pipette universels Thermo Scientific™ Finntip™, fabriqués avec des matières premières de haute qualité et les techniques de moulage les plus récentes. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des pointes qui préviennent la rétention des liquides.
Caractéristiques :
- Une surface lisse et uniforme minimise les effets de rétention des liquides
- Plage de volumes de 0,2μl à 10 ml
- En version stérile ou non stérile
- Options de conditionnements disponibles : portoirs, sachets, boîtes, en vrac et systèmes de recharge
- Portoirs avec code couleur pour correspondre à la Finnpipette compatible
- Le code couleur s’applique uniquement aux portoirs et systèmes de recharge
Remarque :
Fabriqués conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (certifiés CE/IVD).
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Spécification
Spécification
| Description | Finntip 250 universel, 0.5 à 250μl, 5.2 cm, jaune |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Modèle | Kit de recharge Finntip 250 universel |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 5.2 cm |
| Format | Recharge |
| Type de pointe | Adaptation universelle |
| Afficher plus |