Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette universels Finntip™
Code produit. 11712544
Click to view available options
Description:
Finntip 250 universel, 0.5 à 250μl, 5.2 cm, jaune
Volume (métrique):
250 μl
Format:
Boîte
En vrac
Recharge
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1 kit
20000 pièces
500 pièces
Code produit. 11712544
Marque: Thermo Scientific™ 9400220
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Assurez un pipetage exact et précis grâce à ces cônes de pipettes universels, conçues à l’aide de nos connaissances de la manipulation des liquides, avec des surfaces hydrophobes uniformément lisses qui empêchent la rétention de liquides.
Assurez un pipetage fiable et précis grâce aux pointes de pipette universelles Thermo Scientific™ Finntip™, fabriqués avec des matières premières de haute qualité et les techniques de moulage les plus récentes. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des pointes qui préviennent la rétention des liquides.
Caractéristiques :
  • Surface lisse et uniforme qui minimise les effets de rétention de liquide
  • Plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml
  • En version stérile ou non stérile
  • Options de conditionnements disponibles : racks, sacs, boîtes, en vrac et systèmes de recharge
  • Racks avec code couleur pour correspondre à la Finnpipette compatible
  • Code couleur uniquement pour les racks et packs de recharge
Remarque :
Fabriqués conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (certifiés CE/IVD).
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 250 universel, 0.5 à 250μl, 5.2 cm, jaune
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Modèle Finntip 250 universel
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5.2 cm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Format En vrac
Type de pointe Adaptation universelle
Conditionnement 20,000 pointes
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette 250
Gamme de produits FinnTip
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.