Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipette de distribution Finntip™ Stepper
Description
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper à la pipette de distribution Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Cônes non stériles emballés en vrac, et cônes stériles emballés individuellement
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Volume (métrique) distribué | 100, 200, 300, 400, 500 µl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 14001 |
| Format | En vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Gamme de produits | FinnTip |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.