Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes à large orifice Finntip™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4525583
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
1000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
En vrac
Rack
Conditionnement:
400 pièces
6500 pièces
960 pièces
Code produit. 11408499
Marque: Thermo Scientific™ 9405020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce à ces cônes de pipettes à large orifice, parfaits pour le pipetage des macromolécules.
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
Caractéristiques :
  • Deux modèles différents couvrent la plage de volumes de 10 à 1 000 μl
  • Pointe à large orifice ; le diamètre interne de l’orifice est de 1,1 mm/1,8 mm
  • Code couleur : blanc
  • Longueur : 5,3 cm/7,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 250 Wide, sans filtre, non stérile, en vrac
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Modèle Finntip 250 large
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,3 cm
Format Emballé
Conditionnement 1000 / sachet
Code couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette 250
Gamme de produits FinnTip à large orifice
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.