Learn More
DWK Life Sciences Tube à essai borosilicaté Fiolax™, avec bord ourlé
Code produit. 10058180 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
6,5 mL
16 mL
20 mL
25 ml
35 mL
39 mL
60 mL
80 mL
110 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10058180
Marque: DWK Life Sciences 261100606
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois fines et donc résistantes aux changements rapides de température ou au réchauffement localisé
  • Versement plus facile grâce au bord ourlé
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 0,4 à 0,5 mm d’épaisseur
Capacité (métrique) 6 mL
Matériau Fiolax
À utiliser avec Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage de petites quantités de liquide
Quantité 100/Bte
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 10 mm