Learn More
Firocoxib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
Description
Firocoxib (ML 1785713) is a potent, selective and orally active COX-2 inhibitor with an IC50 of 0.13 μM. Firocoxib shows 58-fold more selective for COX-2 than COX-1 (IC50 of 7.5 μM). Firocoxib has anti-inflammatory effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Firocoxib |
| CAS | 189954-96-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H20O5S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | ML 1785713 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 52 mg/mL (154.58 mM) |
| SMILES | O=C1OC(C)(C)C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2)=C1OCC3CC3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.4 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.