Learn More
Firocoxib, MedChemExpress
Code produit. 16498727
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16498727
Marque: Medchem Express HY14670
MedChemExpress Firocoxib (ML 1785713) is a potent, selective and orally active COX-2 inhibitor with an IC50 of 0.13 μM. Firocoxib shows 58-fold more selective for COX-2 than COX-1 (IC50 of 7.5 μM). Firocoxib has anti-inflammatory effects.
Firocoxib (ML 1785713) is a potent, selective and orally active COX-2 inhibitor with an IC50 of 0.13 μM. Firocoxib shows 58-fold more selective for COX-2 than COX-1 (IC50 of 7.5 μM). Firocoxib has anti-inflammatory effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Firocoxib
CAS 189954-96-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20O5S
Quantité 5 mg
Synonyme ML 1785713
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 52 mg/mL (154.58 mM)
SMILES O=C1OC(C)(C)C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2)=C1OCC3CC3
Poids moléculaire (g/mol) 336.4
Poids de la formule 336.4
Pourcentage de pureté 98.42%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.