Learn More
Cytiva Kit de synthèse d’ADNc premier brin
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
55 réactions
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Mélanges de réaction ADNc premier brin non conditionnés (transcriptase inverse du virus de la leucémie murine clonée, inhibiteur de RNase, BSA sans RNase/DNase, dATP, dCTP, dGTP et dTTP en tampon aqueux), ARNm standard, solution de DTT, eau sans Rnase, amorce pd(N)6, et amorce bifonctionnelle Not I-(dT)19
- Les mélanges de réaction non conditionnés, préassemblés permettent de gagner du temps et de limiter les risques d’erreurs de pipetage
- Les amorces ne sont pas incluses dans les mélanges de réaction préassemblés, ce qui permet de les choisir
- Deux amorces sont fournies dans le kit
- L’amorce pd(N)6 (hexamère aléatoire) est utilisée pour préparer les bibliothèques de dépistage d’anticorps, pour augmenter la représentation des extrémités 5’ des ARNm ayant une structure secondaire significative ou pour copier les ARNm ne possédant pas de queue poly(A)
- L’amorce bifonctionnelle Not I-(dT)18 peut être utilisée pour amorcer sélectivement sur l’ARNm possédant une queue poly(A) et comme amorce PCR après la synthèse premier brin
- Le site de restriction Not I, localisé à l’extrémité 5‘ de l’amorce, est particulièrement utile pour le clonage directionnel postérieur de l’ADNc et des produits PCR
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -15°C à -30°C |
| Description | Conçu pour générer de l’ADNc premier brin complet à partir de matrices d’ARNm. Après la synthèse de l’ADNc premier brin, l’échantillon peut être utilisé directement dans une amplification in vitro par PCR ou une synthèse second brin par méthode Gubler-Hoffman. |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel |
| Comprend | Mélanges de réaction d’ADNc monocaténaire en vrac, étalon d’ARNm, solution DTT, eau sans RNase, amorce pd(N)6 et amorce bifonctionnelle NotI-(dT)18 |
| Nbre de réactions | 55 |
| Type de produit | Kit de synthèse d’ADNc premier brin |
| Quantité | 55 réactions |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- First-Strand cDNA Synthesis Kit, 55 reactions
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 3% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 25.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.