Learn More
Fisher BioReagents™ ChromoMax™ Solution IPTG/X-Gal
Description
La solution prête à l’emploi ChromoMax IPTG/X-Gal est une formulation propriétaire qui vous permet de sauter l’étape de processus de préparation fastidieuse qui nécessite traditionnellement une pesée et une dissolution de poudre fine dans des solvants toxiques tels que DMSO ou DMF.
- Solution IPTG/X-Gal prémélangée
- Pas de pesée ou de dissolution des composants
- Aucun DMSO ou DMF requis
- Économisez du temps et de l’argent
- Des résultats fiables
- Peut être manipulé en toute sécurité à l’extérieur d’une hotte d’aspiration
- La solution ChromoMax ne gèle pas même lorsqu’elle est stockée à -20°C, permettant une utilisation immédiate sans décongélation.
- Sèche rapidement sur la plaque, ce qui accélère davantage le protocole de screening.
- Permet un développement rapide des couleurs et ne nécessite pas 4°C d’incubation supplémentaire pour améliorer la couleur
- Solution claire incolore à jaune
La solution ChromoMax/ITPTG/X-Gal convient à une utilisation avec toutes les cellules compétentes disponibles dans le commerce qui utilisent le screening bleu / blanc lacZ. Testée à l’aide de Fisher BioReagents, les cellules compétentes TransMax ont transformé des colonies bleues et blanches clairement différenciées.
Informations sur la commande
Le volume de 50 ml est commodément conditionné en 10 flacons de cinq ml, ce qui empêche la contamination accidentelle du stock de gros volumes.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Additif | IPTG/X-Gal Solution |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Toutes les cellules compétentes disponibles sur le marché qui utilisent le screening bleu/blanc lacZ |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
- ChromoMax
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H360D-Peut nuire au foetus.