Learn More
Fisher BioReagents™ ChromoMax™ Solution IPTG/X-Gal
Code produit. 10225163
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
1mL
Code produit. 10225163
Marque: Fisher BioReagents™ BP420010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accélérez le screening de vos colonies bleues/blanches
La solution prête à l’emploi ChromoMax IPTG/X-Gal est une formulation propriétaire qui vous permet de sauter l’étape de processus de préparation fastidieuse qui nécessite traditionnellement une pesée et une dissolution de poudre fine dans des solvants toxiques tels que DMSO ou DMF.
  • Solution IPTG/X-Gal prémélangée
  • Pas de pesée ou de dissolution des composants
  • Aucun DMSO ou DMF requis
  • Économisez du temps et de l’argent
  • Des résultats fiables
  • Peut être manipulé en toute sécurité à l’extérieur d’une hotte d’aspiration
  • La solution ChromoMax ne gèle pas même lorsqu’elle est stockée à -20°C, permettant une utilisation immédiate sans décongélation.
  • Sèche rapidement sur la plaque, ce qui accélère davantage le protocole de screening.
  • Permet un développement rapide des couleurs et ne nécessite pas 4°C d’incubation supplémentaire pour améliorer la couleur
  • Solution claire incolore à jaune
La solution ChromoMax/ITPTG/X-Gal convient à une utilisation avec toutes les cellules compétentes disponibles dans le commerce qui utilisent le screening bleu / blanc lacZ. Testée à l’aide de Fisher BioReagents, les cellules compétentes TransMax ont transformé des colonies bleues et blanches clairement différenciées.
Informations sur la commande
Le volume de 50 ml est commodément conditionné en 10 flacons de cinq ml, ce qui empêche la contamination accidentelle du stock de gros volumes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Additif IPTG/X-Gal Solution
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Toutes les cellules compétentes disponibles sur le marché qui utilisent le screening bleu/blanc lacZ
Type d’emballage Flacon
Quantité 10 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ChromoMax
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.