Learn More
Fisher BioReagents™ Collagénase (issue de Clostridium histolyticum, qualité d’isolement des îlots)
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Description
- Application : La collagénase convient le mieux à l’isolement des îlots pancréatiques
- Définition de l’unité : Une unité libère des peptides du collagène avec une équivalence en couleur de ninhydrine à 3,0 μmol de L-leucine en 18 h à pH 7,4 et à 37°C
- Stockage : 0° à 5°C, dessiccation
Spécification
Spécification
| Couleur | Brun jaunissant |
| pH | 7.4 |
| À utiliser avec (application) | Adapté pour l’isolement des îlots pancréatiques. |
| Contenu et stockage | 0°C à 5°C |
| Source | Clostridium histolyticum |
| Quantité | 1 g |
| Type de produit | Collagénase |
| Poids moléculaire | 105000 |
| Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Collagenase, Islet Isolation Grade, minium of 3500 units/g, from Clostridium histolyticum yellowish brown lyophilized powder
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.