Learn More
Solutions de gel protéique EZ-Run™, Fisher BioReagents™
Description
Solution prémélangée prête à l’emploi d’acrylamide, de bisacrylamide, de tampon et de SDS qui permet une résolution ultra-fine des bandes protéiques en dénaturant PAGE. Cette nouvelle formulation offre la résolution d’un gel de gradient avec moins de travail préparatif qu’un système de gel discontinu standard.
- Une solution de gel protéique prête à utiliser EZ-Run pour 1D ou 2D PAGE— il faut seulement ajouter APS et TEMED.
- Large gamme de séparation — de 3 à 200kDa sur le même minigel.
- Système pour gels — pas de gel d’empilement nécessaire
- Gel chimique breveté (en attente de brevet)
La solution EZ-Run Protein Gel est fournie avec un tampon de fonctionnement exclusif optimisé; d’autres tampons SDS-PAGE traditionnels ne doivent pas être utilisés avec la solution EZ-Run gel.
Applications :
Compatible avec les applications post-électrophorèse, telles que le transfert d’analyses Western MALDI, le séquençage des protéines. Convient à toutes les méthodes de coloration de gel couramment utilisées y compris le bleu de Coomassie™, la coloration à l’argent et les colorants fluorescents.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Protein Gel Solution |
| Composition | 10% protein gel solution |
| Concentration | 10 % |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
- 10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.