Learn More
Fisher BioReagents™ Échelles d’ADN exACTGene
Code produit. 10214973
Click to view available options
Nbre de bandes:
8
10
11
12
13
14
15
16
19
À utiliser avec (application):
Clonage ou PCR de grande taille
Confirmation de la taille du PCR
Pour des cycles rapides, ADN de petite taille
Pour le clonage de petite et grande taille
Pour l’identification des clones
Usage général, plage de taille large
Vérification rapide du PCR ou des résultats de la digestion enzymatique
À usage général, ADN de petite taille
À usage général, longs fragments d’ADN digérés
À usage général, très grande taille
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10214973
Marque: Fisher BioReagents™ BP2570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
Les étalons de taille d’ADN prêts à l’emploi sont stables à la température ambiante—nul besoin de décongeler et de recongeler
  • Spécialement conçus pour fournir un ADN d’extrémité émoussée de longueur précise pour une meilleure qualité de bande que les marqueurs classiques
  • Idéal pour l’évaluation de la taille et la détermination quantitative de la masse d’ADN
  • Contiennent du colorant de charge pour réduire les étapes de pipetage et gagner du temps
  • Disposez de deux ou trois bandes de référence à haute intensité pour un meilleur dimensionnement
  • Fournis en quantité suffisante pour charger 100 bandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Type de produit Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN
Forme Liquide
Formule Premixed with loading dye
À utiliser avec (application) Confirmation de la taille du PCR
Nbre de bandes 14
Quantité 100 Lanes
Conditions de stockage Stable at room temperature for two years.
Suffisant pour 100 Lanes