Learn More
Fisher BioReagents™ Hémisulfate de leupeptine
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
1mg
25mg
5mg
Description
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
Un produit biochimique utilisé comme inhibiteur de trypsine, de plasmine, de papaïne et de cathepsine B.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Inhibiteur de trypsine, plasmine, papapaïne, cathepsine B |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Leupeptin Hemisulfate |
| Poids moléculaire | 475,60 |
| Forme | Morceaux, poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Leupeptin Hemisulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.