Learn More
Fisher BioReagents™ Hémisulfate de leupeptine
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
45.90€ - 1200.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | Inhibiteur de trypsine, plasmine, papapaïne, cathepsine B |
Contenu et stockage | -20°C |
Type de produit | Leupeptin Hemisulfate |
Poids moléculaire | 475,60 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10757024
|
Fisher BioReagents™
BP2662-1 |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10285153
|
Fisher BioReagents™
BP2662-5 |
5 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10275153
|
Fisher BioReagents™
BP2662-25 |
25 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10061453
|
Fisher BioReagents™
BP2662-100 |
100 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
Un produit biochimique utilisé comme inhibiteur de trypsine, de plasmine, de papaïne et de cathepsine B.
Spécification
Blanc | |
-20°C | |
475,60 |
Inhibiteur de trypsine, plasmine, papapaïne, cathepsine B | |
Leupeptin Hemisulfate | |
Morceaux, poudre |