Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, blanc d’œuf (poudre cristal blanche) -
Code produit. 10536394
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10536394
Marque: Fisher BioReagents™ BP5351
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Application : Cette enzyme est utilisée pour lyser l’E. coli pour la préparation de l’ADN plasmide à partir de cultures cellulaires transformées
  • Pas dans l’inventaire TSCA : à des fins de recherche et de développement uniquement ; pas à des fins de fabrication ou commerciales
  • Activité enzymatique : ≈20,000 U/mg poids sec
  • Solubilité : Facilement soluble à 5 m/ml dans 0,1M KH2 PO4 pour donner une solution incolore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
Contenu et stockage <0°C
Source Egg white
Quantité 1 g
Type de produit Lysozyme
Forme Crystalline Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lysozyme, egg white
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .