Learn More
Fisher BioReagents™ Additifs pour milieux de culture de microbiologie : Extrait de levure
Code produit. 10215203
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 10215203
Marque: Fisher BioReagents™ BP14222
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Additif pour la préparation de milieux nutritifs bactériens
Partie soluble dans l’eau de levure fraîche autolysée utilisée dans les milieux de culture bactériologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Déshydraté
Qualité Génétique moléculaire
Type de milieu Extrait de levure
Type de produit Extrait de levure
Type d’emballage Flacon poly
Quantité 2000 g