Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Gélose LB, Miller (poudre)
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 000 g
Conditionnement:
500g
Description
- Instructions pour les milieux de culture : Suspendre 40g dans 1L d’eau purifiée, comme le BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne). Chauffer pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes
- La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est de 2X la concentration de la formulation Lennox pour permettre une concentration optimale de sel pour une souche spécifique
Spécification
Spécification
| Description | Culture bactérienne |
| Forme | Poudre |
| Qualité | Génétique moléculaire |
| Type de milieu | Gélose LB |
| Type de produit | Agar |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la préparation de milieux nutritifs bactériens |
| Type d’emballage | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |