Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Bouillon LB, Miller
Code produit. 10638013
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 10638013
Marque: Fisher BioReagents™ BP14262
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé en biologie moléculaire pour la culture de souches d’E. coli contenant des plasmides recombinants.
Déshydraté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Description Culture bactérienne
Forme Poudre
Qualité Génétique moléculaire
Type de milieu Bouillon LB
Type de produit Microbiology Media
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l
À utiliser avec (application) Pour la préparation de milieux nutritifs bactériens
Type d’emballage Seau en PE
Quantité 2000 g