Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Bouillon LB, Miller
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Conditionnement:
2kg
500g
Description
Déshydraté.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Description | Culture bactérienne |
| Forme | Poudre |
| Qualité | Génétique moléculaire |
| Type de milieu | Bouillon LB |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la préparation de milieux nutritifs bactériens |
| Type d’emballage | Seau en PE |
| Quantité | 2000 g |