Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon NZY (poudre/génétique moléculaire)
Code produit. 10002864
Click to view available options
Quantité:
100 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
10kg
2kg
Code produit. 10002864
Marque: Fisher BioReagents™ BP246510
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Contenu et stockage Keep refrigerated. (Store below 4°C/39°F.) Store in a cool, dry, well-ventilated area.
Forme Poudre
Qualité Génétique moléculaire
Type de milieu NZY Broth
Type de produit Microbiology Media
Type d’emballage Seau en PE
Quantité 10 kg