Learn More
Fisher BioReagents™ Restriction Enzymes - Xba I (Source: Xanthomonas badrii)
Code produit. 10173483
Click to view available options
Quantité:
2000 U
Conditionnement:
2000 unités
Code produit. 10173483
Marque: Fisher BioReagents™ BP34481
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
•    Application: Xba I restriction endonuclease digests dsDNA with sequence indicated
•    Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 300mM NaCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5mg/mL BSA and 50% glycerol
•    Qualified for Blue/White Cloning Assays and genomic assays
•    Storage: -20°C
‡Restriction enzyme buffer included indicated in parentheses; Cloning = Blue/White Cloning Qualified; Genome = Genome Qualified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 8 to 12 U/μL
Quantité 2000 U
Site de coupe T.CTAGA
Type de produit XbaI